AuftragsverfolgungKontakt
Filterpumpe | Avantor
Filterpumpe
Wasserstrahlpumpe 5751, mit Rückschlagventil, Anschlussstecker, G 1/2 (199 g)
Artikelnr. USBE5751
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Filterpumpe
Artikelnr. USBE5751
Filterpumpe
Filterpumpe
Wasserstrahlpumpe 5751, mit Rückschlagventil, Anschlussstecker, G 1/2 (199 g)
Preis
79,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filterpumpe, messing, vernickelt.
  • Stabil und robust
  • Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm
  • Mit oder ohne Rückschlagventil
  • Lieferung mit Wasseranschluss für Rohre mit einem Innendurchmesser von 14 mm oder Verschraubung für den Anschluss an einen Wasserhahn
  • Vakuummeter steht als Option für alle Modelle zur Verfügung
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Wasserstrahlpumpe 5751, mit Rückschlagventil, Anschlussstecker, G 1/2 (199 g)
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0121
    Wasserpump Manometer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • USBE5741
    G 1/2 Wasserpumpanschluss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 22,50 €