Muffen, globular
Zinkdruckguss, vernickelt, 13 mm
Artikelnr. USBE2363
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
- 35 mm Ø
- For rods up to 13 mm Ø
- Nickel plated hinged screws
Weight: 100 g
Spezifikationen
- Material:Zinkdruckguss, vernickelt
- Für Stab Ø:13 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.