Muffen, globular
Zinkdruckguss, unlackiert, 13 mm
Artikelnr. USBE2362
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
- 35 mm Ø
- For rods up to 13 mm Ø
- Nickel plated hinged screws
Weight: 100 g
Spezifikationen
- Material:Zinkdruckguss, unlackiert
- Für Stab Ø:13 mm