1,6-Diaminohexan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 124-09-4 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Amine-like pH: 12.4 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 199-204° Beilstein Reference: 1098307 Merck Reference: 14,4695 UN No.: 2280 MDL No.: MFCD00008243
Synonyme: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
- CAS Nummer:124-09-4
- Formel:C₆H₁₆N₂
- MDL-Nummer:MFCD00008243
- Molekulargewicht:116.21 g/mol
- Merck-Index:14,4695
- Siedepunkt:199…204 °C
- Schmelzpunkt:39…43 °C
- Dichte:0,840
- Blitzpunkt:85 °C (185 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-679-6
- UN:2280
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g



