Auftragserfassung
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentschalen | Avantor
Instrumentschalen
Deckel für Instrumententabletts 1000/1800 ml, aus kristallklarem PS, 300×170×20 mm
Artikelnr. BURK4230-2101
Anbieter:   BURKLE
Instrumentschalen
Artikelnr. BURK4230-2101
Anbieter:  BURKLE
Instrumentschalen
Instrumentschalen
Deckel für Instrumententabletts 1000/1800 ml, aus kristallklarem PS, 300×170×20 mm
Preis
14,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.
  • Melamin, weiß
  • Schale ohne Deckel
Deckel als Zubehör erhältlich.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Deckel für Instrumententabletts 1000/1800 ml, aus kristallklarem PS
  • B×T×H:
    300×170×20 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.