Instrumentschalen
1000 ml, 160×290×35 mm
Artikelnr. BURK4230-2100
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.
- Melamin, weiß
- Schale ohne Deckel
Deckel als Zubehör erhältlich.
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- B×T×H:160×290×35 mm



