VWR®, Wägeschiffchen
6 ml, 85 mm
Artikelnr. 611-9195
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas 3.3.
- Ideal zum Wiegen kleiner Probenmengen
- Pulver können durch den rohrförmigen Stiel der Wiegeschiffchen in ein Auffanggefäß gezapft oder gespült werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:6 ml
- Länge:85 mm
- Seq:02