AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Wägeschiffchen | Avantor
VWR®, Wägeschiffchen
3 ml, 70 mm
Artikelnr. 611-9194
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Wägeschiffchen
Artikelnr. 611-9194
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Wägeschiffchen
VWR®, Wägeschiffchen
3 ml, 70 mm
Preis
56,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas 3.3.
  • Ideal zum Wiegen kleiner Probenmengen
  • Pulver können durch den rohrförmigen Stiel der Wiegeschiffchen in ein Auffanggefäß gezapft oder gespült werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Spezifikationen
  • Kapazität:
    3 ml
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.