Rectangular cover glasses
Coverslips for Leighton tubes, 10,5×35 mm, 0,13 - 0,16 mm
Artikelnr. BELC1916-10535A
Marketsource
Anbieter: BELLCO GLASS
Springe zu:
Product Details & Documents
These rectangular cover glasses are designed for use with culture tubes.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Coverslips for Leighton tubes
- L×B:10,5×35 mm
- Seq:002
- Stärke:0,13 - 0,16 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.