Instrumentschalen
2300 ml, 250×350×40 mm
Artikelnr. BURK4230-2230
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.
- Melamin, weiß
- Schale ohne Deckel
Deckel als Zubehör erhältlich.
Spezifikationen
- Kapazität:2300 ml
- B×T×H:250×350×40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



