AuftragsverfolgungKontakt
Formamid ≥99%
Formamid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Formamid ≥99%
Artikelnr. A11076.36
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid ≥99%
Formamid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
46,40 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonyms:  Carbamaldehyde
  • CAS Number:75-12-7
  • Formula:HCONH₂
  • MDL Number:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Merck Index:14,4237
  • Boiling Pt:210 °C
  • Melting Pt:2 °C
  • Density:1,134
  • Flash Pt:150 °C (302 °F)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-842-0
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g