AuftragsverfolgungKontakt
Redox/ORP electrodes | Avantor
Redox/ORP electrodes
Platin-Redox-Elektrode, 0...±2000 mV, Einzeldiaphragma, versiegelt, S7, Epoxid, 0...+80 °C, 12×110 mm, Allzweck
Artikelnr. CONSSO50X
Anbieter:   CONSORT
Redox/ORP electrodes
Artikelnr. CONSSO50X
Anbieter:  CONSORT
Redox/ORP electrodes
Redox/ORP electrodes
Platin-Redox-Elektrode, 0...±2000 mV, Einzeldiaphragma, versiegelt, S7, Epoxid, 0...+80 °C, 12×110 mm, Allzweck
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Anschluss:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Für:
    Allzweck
  • Typ:
    Einzeldiaphragma, versiegelt
  • Bezeichnung:
    Platin-Redox-Elektrode, 0...±2000 mV
  • Material:
    Epoxid
  • Temperatur:
    0...+80 °C