AuftragsverfolgungKontakt
PT1000-Präzisionsfühler | Avantor
PT1000-Präzisionsfühler
Spitze PT1000-Sonde mit rotem 600-mm-Silikonkabel, TPX 400-40, 3×120 mm
Artikelnr. 620-1399
Anbieter:   EBRO
PT1000-Präzisionsfühler
Artikelnr. 620-1399
Anbieter:  EBRO
PT1000-Präzisionsfühler
PT1000-Präzisionsfühler
Spitze PT1000-Sonde mit rotem 600-mm-Silikonkabel, TPX 400-40, 3×120 mm
Preis
116,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Spitze PT1000-Sonde mit rotem 600-mm-Silikonkabel, TPX 400-40
  • Seq:
    08
  • Ø×L:
    3×120 mm