AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes
70 mm, 0,90 mm, 0,72 mm
Artikelnr. HILG1411815
Anbieter:   HILGENBERG
Capillary tubes
Artikelnr. HILG1411815
Anbieter:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
70 mm, 0,90 mm, 0,72 mm
Preis
748,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Both ends open
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    0,90 mm
  • Ø int.:
    0,72 mm
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    04