AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity electrodes
Conductivity electrodes
Mikro-Elektrode, zwei Graphitbleche, mit integriertem ATC (Pt1000), Micro, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...100 °C, Glas, 6×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
Catalog # CONSSK24T
Supplier:   CONSORT
Conductivity electrodes
Catalog # CONSSK24T
Supplier:  CONSORT
Conductivity electrodes
Conductivity electrodes
Mikro-Elektrode, zwei Graphitbleche, mit integriertem ATC (Pt1000), Micro, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...100 °C, Glas, 6×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
Price
482,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
  • Available with or without integrated temperature sensor
  • Shaft is made from glass or epoxy
Specifications
  • Anschluss:
    BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC
  • Ø×L:
    6×110 mm
  • Für:
    Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
  • Typ:
    Micro, with temp. sensor
  • Bezeichnung:
    Mikro-Elektrode, zwei Graphitbleche, mit integriertem ATC (Pt1000)
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    07
  • Temperatur:
    0...100 °C
  • Zellkonstante:
    1 cm⁻¹