AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel
S-Anschluss, Buchse zur Kabelverlängerung, 3 m
Artikelnr. SCOI285121632
Anbieter:   SI Analytics
Elektrodenkabel
Artikelnr. SCOI285121632
Anbieter:  SI Analytics
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
S-Anschluss, Buchse zur Kabelverlängerung, 3 m
Preis
101,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elektrodenkabel mit einer Auswahl an verschiedenen Steckern, die auf die meisten pH-Messgeräte passen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    S-Anschluss, Buchse zur Kabelverlängerung
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    20