Gesichtsschutzschild
Anti-UV (UV 380), Celluloseacetat, 195×412 mm
Catalog # 111-1577
Supplier: UVEX
Jump to:
Product Details & Documents
Robuster Gesichtsschutzschirm mit integrierter Stirnabdeckung, farbloser Celluloseacetat-Scheibe und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus stoßfestem PS.
- Mit integrierter Stirnabdeckung und Kopfschutzhaube
- Komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
- Stufenlos einstellbarer Hochklappmechanismus
- Einfacher Scheibenaustausch
Certifications: EN 166
Documents
UVEX9708.514_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Typ:Anti-UV (UV 380)
- L×B:195×412 mm
- Material:Celluloseacetat
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialAvailabilityPrice