Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 10,50 ml, 17×67 mm, Nein
Artikelnr. MURRT101/V4
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
- Einfach Handhabung
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:17×67 mm
- Kapazität:10,50 ml
- Bezeichnung:Tall
- Seq:14