AuftragsverfolgungKontakt
Probenfäschchen, Trident-Typ
Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 3,50 ml, 12,5×46 mm, Nein
Catalog # MURRT101/V2
Supplier:   MURRAY S
Probenfäschchen, Trident-Typ
Catalog # MURRT101/V2
Supplier:  MURRAY S
Probenfäschchen, Trident-Typ
Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 3,50 ml, 12,5×46 mm, Nein
Price
336,00 €
Log in for availability
1 * 666 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
  • Einfach Handhabung
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    12,5×46 mm
  • Kapazität:
    3,50 ml
  • Bezeichnung:
    Tall
  • Seq:
    12