AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter | Avantor
Membranfilter
PVC5, 5,00 µm, 37 mm
Artikelnr. MILFPVC503700
Anbieter:   Merck
Membranfilter
Artikelnr. MILFPVC503700
Anbieter:  Merck
Membranfilter
Membranfilter
PVC5, 5,00 µm, 37 mm
Preis
566,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC-Membranfilter werden von ASTM, NIOSH und OSHA bei Anwendungen zur Luftüberwachung zur Analyse von Kieselsäure, Ruß, Metallen, Quarzpartikeln und anderen spezifiziert.
  • Qualitativ hochwertiges PVC-Polymer von medizinischem Grad
Anwendungen umfassen Überwachung der Luft auf Partikelverunreinigungen inklusive Kieselsäure, Metallen und Quarz.
Filterfarbe: weiß.
Filteroberfläche: glatt.
Spezifikationen
  • Ø:
    37 mm
  • Porengröße:
    5,00 µm
  • Typ:
    PVC5
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    MILFPVC503700
  • Luftdurchsatz:
    2 l/min/cm2