AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC | Avantor
Schläuche, PVC
10,00 mm, 2,00 mm, 14,00 mm, 10 m
Artikelnr. MURRL800/05
Anbieter:   MURRAY S
Schläuche, PVC
Artikelnr. MURRL800/05
Anbieter:  MURRAY S
Schläuche, PVC
10,00 mm, 2,00 mm, 14,00 mm, 10 m
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    14,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    10,00 mm
  • Wandstärke:
    2,00 mm
  • Länge:
    10 m
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.