Schläuche, PVC
6,50 mm, 1,50 mm, 9,50 mm, 30 m
Artikelnr. MURRL800/03
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
PVC, clear.
- Very elastic grade
- Non toxic
- Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:9,50 mm
- Schlauch Innen-Ø:6,50 mm
- Wandstärke:1,50 mm
- Länge:30 m
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.