AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC
5,00 mm, 1,50 mm, 8,00 mm, 30 m
  MURRL800/02
 :   MURRAY S
Schläuche, PVC
  MURRL800/02
 :  MURRAY S
Schläuche, PVC
5,00 mm, 1,50 mm, 8,00 mm, 30 m
50,10 €
1 * 1 ST
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
  • Schlauch Außen-Ø:
    8,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    5,00 mm
  • Wandstärke:
    1,50 mm
  • Länge:
    30 m