AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC | Avantor
Schläuche, PVC
3,00 mm, 0,75 mm, 4,50 mm, 30 m
Artikelnr. MURRL800/01
Anbieter:   MURRAY S
Schläuche, PVC
Artikelnr. MURRL800/01
Anbieter:  MURRAY S
Schläuche, PVC
3,00 mm, 0,75 mm, 4,50 mm, 30 m
Preis
33,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,50 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,00 mm
  • Wandstärke:
    0,75 mm
  • Länge:
    30 m