Objektträgerkästen
Objektträgerkasten, Leder, 50
Artikelnr. MURRL320/01
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Objektträgerkasten mit anhängendem, kunstlederüberzogenem Deckel und Objekträgerhalterungen aus Holz.
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:50
- Bezeichnung:Objektträgerkasten
- Material:Leder