AuftragsverfolgungKontakt
Hoffmann clips | Avantor
Hoffmann clips
40 mm
Artikelnr. MURRL141/05
Anbieter:   MURRAY S
Hoffmann clips
Artikelnr. MURRL141/05
Anbieter:  MURRAY S
Hoffmann clips
40 mm
Preis
33,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Spezifikationen
  • Spannweite:
    40 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.