AuftragsverfolgungKontakt
Hoffmann clips | Avantor
Hoffmann clips
20 mm
Artikelnr. MURRL141/02
Anbieter:   MURRAY S
Hoffmann clips
Artikelnr. MURRL141/02
Anbieter:  MURRAY S
Hoffmann clips
20 mm
Preis
17,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Spezifikationen
  • Spannweite:
    20 mm
  • Seq:
    02