AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes | Avantor
Capillary tubes
Sealed one end, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Artikelnr. 612-4868
Anbieter:   MURRAY S
Capillary tubes
Artikelnr. 612-4868
Anbieter:  MURRAY S
Capillary tubes
Capillary tubes
Sealed one end, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Preis
179,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda glass.
  • For melting point determinations
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    1,8/2,0 mm
  • Bezeichnung:
    Sealed one end
  • Länge:
    100 mm