AuftragsverfolgungKontakt
Tubes, Sample | Avantor
Tubes, Sample
50 mm, 16 mm, 0,85 mm
Artikelnr. 212-0569
Anbieter:   MURRAY S
Tubes, Sample
Artikelnr. 212-0569
Anbieter:  MURRAY S
Tubes, Sample
Tubes, Sample
50 mm, 16 mm, 0,85 mm
Preis
58,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Wandstärke:
    0,85 mm
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    05