AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes without Rim, extra strong | Avantor
Test Tubes without Rim, extra strong
100 mm, 16 mm
Artikelnr. 212-0558
Anbieter:   MURRAY S
Test Tubes without Rim, extra strong
Artikelnr. 212-0558
Anbieter:  MURRAY S
Test Tubes without Rim, extra strong
Test Tubes without Rim, extra strong
100 mm, 16 mm
Preis
50,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, rimless.
  • Good chemical and physical properties
  • Medium-walled
Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.