AuftragsverfolgungKontakt
Electrode Adapter Cables | Avantor
Electrode Adapter Cables
Adapter, 2 mm pin tip meter input + screw cap electrode connector; detachable cable to 2,5 mm pin tip connector
Artikelnr. ORIO91USRF
Anbieter:   Thermo Orion
Electrode Adapter Cables
Artikelnr. ORIO91USRF
Anbieter:  Thermo Orion
Electrode Adapter Cables
Adapter, 2 mm pin tip meter input + screw cap electrode connector; detachable cable to 2,5 mm pin tip connector
Preis
233,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cables can be used to convert an electrode with one connector to the required connector of another meter.
For use with meters that have BNC, US standard, certain LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2 mm reference pins or just a stripped lead inputs.
Electrodes must have a US standard, screw cap, Karl Fisher, or BNC connectors.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Adapter, 2 mm pin tip meter input + screw cap electrode connector; detachable cable to 2,5 mm pin tip connector
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.