AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™ | Avantor
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
pH buffer in 475 ml bottle, 6,86, Plastic bottle, 475 mL
Artikelnr. ORIO910686
Anbieter:   Thermo Orion
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Artikelnr. ORIO910686
Anbieter:  Thermo Orion
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
pH buffer in 475 ml bottle, 6,86, Plastic bottle, 475 mL
CAS Nummer:  
Preis
34,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 475 mL
Product Details & Documents
Perform accurate, reproducible pH calibrations with Orion™ pH buffers.
  • NIST traceability
  • Colour-coded solutions are available for ease of use and identification
Solutions are manufactured under ISO 9000 quality standards.
The kit includes 1 pint (475 ml) bottle each of pH 4,00 buffer, pH 7,00 buffer, pH 10,01 buffer and standard pH electrode storage solution and one pH electrode storage bottle.
Lieferumfang: Supplied in 475 ml or 60 ml bottles, with buffer/temperature tables to ensure more precise calibration.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    475 mL
  • Bezeichnung:
    pH buffer in 475 ml bottle
  • pH-Wert:
    6,86
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.