AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen, mit Rand
Probenröhrchen, mit Rand
5 ml, 86 mm, 12 mm, , PP, Zylindrisch
Catalog # KART88319
Supplier:   KARTELL
Probenröhrchen, mit Rand
Catalog # KART88319
Supplier:  KARTELL
Probenröhrchen, mit Rand
Probenröhrchen, mit Rand
5 ml, 86 mm, 12 mm, , PP, Zylindrisch
Price
296,00 €
Log in for availability
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
PS oder PP.
  • Einwegröhrchen mit rundem oder konischem Boden
  • Mit Rand
  • Für den Laborgebrauch
  • Zentrifugentauglich
Certifications: IVD-zertifiziert.
Caution:
Documents
Specifications
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Typ:
    Zylindrisch
  • Kapazität:
    5 ml
  • Länge:
    86 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02