Probenröhrchen, mit Rand
5 ml, 87 mm, 12 mm, , PS, Zylindrisch
Artikelnr. KART88317
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PS oder PP.
- Einwegröhrchen mit rundem oder konischem Boden
- Mit Rand
- Für den Laborgebrauch
- Zentrifugentauglich
Zertifizierung: IVD-zertifiziert.
Dokumente
KART88325_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:12 mm
- Typ:Zylindrisch
- Kapazität:5 ml
- Länge:87 mm
- Material:PS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.