Filter candles
2, 9×20 mm
Artikelnr. LENZ07205220
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Ø×H:9×20 mm
- Porosität:2
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.