AuftragsverfolgungKontakt
Filter candles
, 0, 9×20 mm,
Artikelnr. LENZ07205020
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filter candles
Artikelnr. LENZ07205020
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
, 0, 9×20 mm,
Preis
29,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Spezifikationen
  • Ø×H:
    9×20 mm
  • Porosität:
    0
  • Seq:
    01