AuftragsverfolgungKontakt
Filtertrichter, konisch | Avantor
Filtertrichter, konisch
Conical filter funnel, 25 ml, 100 mm, 25 mm, 4
Artikelnr. LENZ07200425
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertrichter, konisch
Artikelnr. LENZ07200425
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertrichter, konisch
Filtertrichter, konisch
Conical filter funnel, 25 ml, 100 mm, 25 mm, 4
Preis
28,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Trichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    25 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    25 ml
  • Bezeichnung:
    Conical filter funnel
  • Länge:
    100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.