Filtertrichter, konisch
Conical filter funnel, 25 ml, 100 mm, 25 mm, 3
Artikelnr. LENZ07200325
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Trichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Platte Ø:25 mm
- Porosität:3
- Kapazität:25 ml
- Bezeichnung:Conical filter funnel
- Länge:100 mm