Filternutsche
1000 ml, 120 mm, 4
Artikelnr. LENZ07195470
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spezifikationen
- Platte Ø:120 mm
- Porosität:4
- Kapazität:1000 ml
- Seq:20