AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche
50 ml, 35 mm, 2
Catalog # LENZ07195228
Supplier:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Catalog # LENZ07195228
Supplier:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
50 ml, 35 mm, 2
Price
30,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Specifications
  • Platte Ø:
    35 mm
  • Porosität:
    2
  • Kapazität:
    50 ml
  • Seq:
    02