AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche | Avantor
Filternutsche
1000 ml, 120 mm, 1
Artikelnr. LENZ07195170
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Artikelnr. LENZ07195170
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
1000 ml, 120 mm, 1
Preis
145,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    120 mm
  • Porosität:
    1
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    17