Filternutsche
75 ml, 45 mm, 1
Artikelnr. LENZ07195134
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Spezifikationen
- Platte Ø:45 mm
- Porosität:1
- Kapazität:75 ml
- Seq:05