AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche | Avantor
Filternutsche
50 ml, 35 mm, 1
Artikelnr. LENZ07195128
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Artikelnr. LENZ07195128
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
50 ml, 35 mm, 1
Preis
30,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    35 mm
  • Porosität:
    1
  • Kapazität:
    50 ml
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.