Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel | Avantor

Filtertiegel

50 ml, 4, 40 mm
Artikelnr. LENZ07185440
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Artikelnr. LENZ07185440
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

50 ml, 4, 40 mm

Preis
27,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Dokumente

Spezifikationen
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    50 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.