Auftragserfassung
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Filtertiegel

8 ml, 4, 20 mm
Catalog # LENZ07185420
Supplier:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Catalog # LENZ07185420
Supplier:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

8 ml, 4, 20 mm

Price
17,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Specifications
  • Platte Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    8 ml