AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel
Filtertiegel
8 ml, 3, 20 mm
Artikelnr. LENZ07185320
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Artikelnr. LENZ07185320
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel
8 ml, 3, 20 mm
Preis
15,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Documents
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    8 ml
  • Seq:
    08