Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel | Avantor

Filtertiegel

50 ml, 1, 40 mm
Artikelnr. LENZ07185140
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Artikelnr. LENZ07185140
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

50 ml, 1, 40 mm

Preis
23,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Dokumente

Spezifikationen
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    1
  • Kapazität:
    50 ml
  • Seq:
    03
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.