AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 126,36 mm
Artikelnr. KART646
Anbieter:   KARTELL
Uhrgläser
Artikelnr. KART646
Anbieter:  KARTELL
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 126,36 mm
Preis
44,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PTFE hergestellt, weiß.
  • Sehr gute Chemikalien- , Hitzebeständigkeit und mechanische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis +120 °C
  • Für die Verwendung mit Lebensmitteln
Zum Anmischen oder als Abdeckung für Gefäße.
 :
 :
Spezifikationen
  • Ø:
    126,36 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, PTFE
  • Seq:
    04