AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 99,39 mm
Catalog # KART645
Supplier:   KARTELL
Uhrgläser
Catalog # KART645
Supplier:  KARTELL
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 99,39 mm
Price
33,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PTFE hergestellt, weiß.
  • Sehr gute Chemikalien- , Hitzebeständigkeit und mechanische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis +120 °C
  • Für die Verwendung mit Lebensmitteln
Zum Anmischen oder als Abdeckung für Gefäße.
Certifications:
Caution:
Specifications
  • Ø:
    99,39 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, PTFE
  • Seq:
    03