AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 76,32 mm
Artikelnr. KART644
Anbieter:   KARTELL
Uhrgläser
Artikelnr. KART644
Anbieter:  KARTELL
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 76,32 mm
Preis
22,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PTFE hergestellt, weiß.
  • Sehr gute Chemikalien- , Hitzebeständigkeit und mechanische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis +120 °C
  • Für die Verwendung mit Lebensmitteln
Zum Anmischen oder als Abdeckung für Gefäße.
 :
 :
Spezifikationen
  • Ø:
    76,32 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, PTFE
  • Seq:
    02